Merck
592668
Sigma-Aldrich
Iodoacetamide-15N
98 atom % 15N
About This Item
Lineáris képlet:
ICH2CO15NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
form
solid
technika/technikák
protein expression: suitable
mp
92-95 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[15NH2]C(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)/i4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGLTVOMIXTUURA-AZXPZELESA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)