Merck
595489
Sigma-Aldrich
Iodoacetic acid-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
I13CH213CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
187.93
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
form
solid
technika/technikák
protein expression: suitable
mp
77-79 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[13C](=O)[13CH2]I
InChI
1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDNTWHVOXJZDSN-ZDOIIHCHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)