Merck
475378
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone-d10
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
C6D10(=O)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.45 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
mp
-47 °C (lit.)
sűrűség
1.044 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+10
SMILES string
[2H]C1([2H])C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHIVVAPYMSGYDF-YXALHFAPSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
116.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
47 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)