Teszt
97%
form
solid
mp
164-168 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ester
ketone
SMILES string
BrCC(=O)C1=Cc2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C11H7BrO3/c12-6-9(13)8-5-7-3-1-2-4-10(7)15-11(8)14/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTYOLVNSXVYRTJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 3-(bromoacetyl)coumarin oxime via reaction with hydroxylamine hydrochloride in methanol
- 3-(bromoacetyl)coumarin-O-methyloxime via reaction with O-benzylhydroxylammonium chloride/diluted HCl in methanol
- 3-(bromoacetyl)coumarin-O-benzyloxime via reaction with O-benzyl hydroxylamine hydrochloride in methanol
- 3-[2′-(2′′-arylidenehydrazinyl)thiazolyl]coumarins via reaction with benzaldehyde thiosemicarbazones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)