Fontos dokumentumok
715670
2-(Bromoacetyl)benzofuran
97%
Szinonimák:
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one, 1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethanone, 1-(2-Benzofuryl)-2-bromo-1-ethanone, 1-(Benzo[b]furan-2-yl)-2-bromoethan-1-one, 1-(Benzofuran-2-yl)-2-bromoethanone, 1-Benzo[b]furan-2-yl-2-bromoethanone, 2-(2-Bromoacetyl)benzofuran, 2-(Bromoacetyl)benzo[b]furan, 2-Benzofuranyl bromomethyl ketone, 2-Benzofuryl bromomethyl ketone
Teszt
97%
Forma
solid
mp
86-90 °C
funkcionális csoport
bromo
ketone
SMILES string
BrCC(=O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C10H7BrO2/c11-6-8(12)10-5-7-3-1-2-4-9(7)13-10/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVRNCBWTEDOAQA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Eschenmoser coupling reaction
- Preparation of β-oxo sulfones as substrates for stereoselective Michael addition/cross-benzoin cascade reactions
- Preparation of thienylpyrazole-based thiazoles and pyrazolines as antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory, and analgesic agents
- Preparation of isatin-(benzofuryl-thiazolyl)-hydrazones by cyclocondensation with isatin-thiosemicarbazones under microwave irradiation as antimicrobial agents
- Synthesis of 2-naphthyl ethers as a protective agent against DNA damage induced by bleomycin-iron
- Asymmetric synthesis of β-dialkylamino alcohols by Ru-catalyzed transfer hydrogenation of α-dialkylamino ketones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?