Merck
559105
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-nitrobenzoylacetate
97%
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4COCH2CO2CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
237.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
30-34 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ketone
nitro
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO5/c1-2-17-11(14)7-10(13)8-5-3-4-6-9(8)12(15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWZNCVIBJQPNEF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ethyl 2-nitrobenzoylacetate may be used to synthesize ethyl 2-bromo-2′-nitrobenzoylacetate and 4-hydroxy-2(1H)-quinolone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Thiazolo [3, 4-b] indazole, a ring-fused tetravalent sulfur thiazole system.
Potts KT and Marshall JL.
The Journal of Organic Chemistry, 41(1), 129-133 (1976)
4-Hydroxy-2 (1H)-quinolone. Part 1: Synthesis and Reactions.
Abdou MM.
Arabian Journal of Chemistry (2014)