Merck
727512
Sigma-Aldrich
8-(Bromomethyl)quinoline
≥96.5% (GC)
Szinonimák:
8-Quinolinylmethyl bromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8BrN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.08
Beilstein:
119140
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥96.5% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥96.5% (GC)
Forma
powder
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
BrCc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C10H8BrN/c11-7-9-4-1-3-8-5-2-6-12-10(8)9/h1-6H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAAUGSYGHOFWEW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Kuppusamy Kanagaraj et al.
iScience, 23(3), 100927-100927 (2020-03-15)
The design and development of specific recognition and sensing systems for biologically important anionic species has received growing attention in recent years, as they play significant roles in biology, pharmacy, and environmental sciences. Herein, a new supramolecular sensing probe L1
Yi-Shan Li et al.
Talanta, 218, 121143-121143 (2020-08-17)
Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors are incretin-based medications used as oral antidiabetic agents for the treatment of type 2 diabetes. However, DPP-4 inhibitors produce side effects like acute pancreatitis, upper respiratory tract infection, nasopharyngitis, urinary tract infection, serious allergies, cardiovascular