Merck
595594
Sigma-Aldrich
2-(2-Bromoacetyl)thiophene
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5BrOS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
205.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
29-33 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ketone
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
BrCC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H5BrOS/c7-4-5(8)6-2-1-3-9-6/h1-3H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHWNENCHFSDZQP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)