Merck
568856
Sigma-Aldrich
Fluorescein o-acrylate
95%
Szinonimák:
3’-Acryloxyspirobenzo[c]-furan[1,9’]xanthen-3-one, Acryloyloxy fluorescein
Méret kiválasztása
500 MG
51 200,00 Ft
1 G
88 000,00 Ft
51 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 MG
51 200,00 Ft
1 G
88 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H14O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
386.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
51 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
231-233 °C (lit.)
λmax
490 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C=C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C23H14O6/c1-2-21(25)27-14-8-10-18-20(12-14)28-19-11-13(24)7-9-17(19)23(18)16-6-4-3-5-15(16)22(26)29-23/h2-12,24H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYLDMXSRCVCHNE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Fluorescein o-acrylate is a fluorescent monomer with high quantum efficiency in aqueous media. Its excitation and emission wavelength are in the range of visible light. It can be copolymerized with a variety of monomers such as acrylic acid, styrene and acrylamide which facilitate the attachment of fluorescein with macromolecules.[1]
Alkalmazás
Fluorescein o-acrylate can be used in the formation of fluorescent probes for application in bio-imaging.[2] It can also be used in the synthesis of molecularly imprinted polymers (MIPs).[3] It also facilitates the demarcation of different layers in fluorescence microscopy.[4]
Fluorescent monomer
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Feifei Wang et al.
Polymers, 11(12) (2019-11-30)
In this study, we established a new fluorescent indicator platform. The responsive element consists of poly(N-isopropylacrylamide) nanospheres that include small percentages of fluorescein and a ligand, anilinodiacetate (phenylIDA). Nanosphere diameters were determined to be in the range from 50 to
Fluorescent molecularly imprinted polymer film binds glucose with a concomitant changes in fluorescence
Manju S, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 26(2), 894-897 (2010)
A fluorescein-based probe with high selectivity to cysteine over homocysteine and glutathione
Wang H, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 48(67), 8341-8343 (2012)
Synthesis and photophysical behavior of a water-soluble fluorescein-bearing polymer for Fe 3+ ion sensing
Wang B, et al.
Journal of Polymer Research, 15(6), 427-433 (2008)
Benxin Jing et al.
Soft matter, 13(28), 4881-4889 (2017-06-21)
Coacervate complexes that are liquid-liquid separated complex materials are often formed by stoichiometrically mixing oppositely charged polyelectrolytes in salted aqueous solution. Entropy-driven ion pairing, resulting from the release of counterions near polyelectrolytes, has been identified as the primary driving force
Questions
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?