Merck
570419
Sigma-Aldrich
Disperse Red 1 methacrylate
95%
Szinonimák:
(4-Nitrophenyl)[4-[[2-(methacryloyloxy)ethyl]ethylamino]phenyl]diazene, 4-[(2-Methacryloxyethyl)ethylamino]-4′-nitroazobenzene
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4N=NC6H4N(C2H5)CH2CH2OCOC(CH3)=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
382.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
mp
78-83 °C (lit.)
λmax
493 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN(CCOC(=O)C(C)=C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H22N4O4/c1-4-23(13-14-28-20(25)15(2)3)18-9-5-16(6-10-18)21-22-17-7-11-19(12-8-17)24(26)27/h5-12H,2,4,13-14H2,1,3H3/b22-21+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHYWMAUCJNDHPY-QURGRASLSA-N
Általános leírás
NLO material
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)