Merck
765120
Sigma-Aldrich
1-Pyrenemethyl methacrylate
contains ≤200 ppm MEHQ as inhibitor, 99% (GC)
Szinonimák:
1-Pyrenylmethyl methacrylate, Pyrene methacrylate, Pyrenylmethyl methacrylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H16O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
300.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99% (GC)
form
powder
tartalmaz
≤200 ppm MEHQ as inhibitor
mp
100-105 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C21H16O2/c1-13(2)21(22)23-12-17-9-8-16-7-6-14-4-3-5-15-10-11-18(17)20(16)19(14)15/h3-11H,1,12H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUQDPCFXOBQDLX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Pyrenemethyl methacrylate is a fluorescent methacrylate monomer which is used for synthesising poly methyl methacrylate (PMMA) based optical and fluorescent temperature sensors. These polymeric sensors exhibit reverse solubility transition wherein the polymer is insoluble at low temperatures and is soluble at higher temperatures. These sensors are used as biosensors, in drug delivery, logical gates and optical sensing applications.
Alkalmazás
  • fluorescent monomer
Tulajdonságok és előnyök
Water-soluble, thermo-responsive and responds to minor local environment changes.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
PMMA based soluble polymeric temperature sensors based on UCST transition and solvatochromic dyes
Pietsch, C., Hoogenboom, R., & Schubert, U. S.
Polym. Chem., 1(7), 1005-1008 (2010)
A fluorescent thermometer based on a pyrene-labeled thermoresponsive polymer
Pietsch, C., Vollrath, A., Hoogenboom, R., & Schubert, U. S.
Sensors, 10(9), 7979-7990 (2010)