Merck
578568
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
97%
Szinonimák:
4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
Méret kiválasztása
5 G
9 910,00 Ft
25 G
22 800,00 Ft
9 910,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
9 910,00 Ft
25 G
22 800,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H3(CF3)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.57
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
9 910,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.5030 (lit.)
bp
214-218 °C (lit.)
sűrűség
1.4160 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
fluoro
SMILES string
Nc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-3-4(7(9,10)11)1-2-6(5)12/h1-3H,12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBBUTABXEITVNY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
217.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
103 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
T Karthick et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 107, 72-81 (2013-02-19)
In this work, the vibrational characteristics of 2-chloro-5-(trifluoromethyl) aniline have been investigated and both the experimental and theoretical vibrational data indicate the presence of various functional groups within the title molecule. The influence of chlorine substituent on the vibrational wavenumbers
G B Scarfe et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 29(1), 77-91 (1999-03-17)
1. The metabolism and urinary excretion of 2-chloro-4-trifluoromethylaniline has been studied in the rat using 19F-NMR spectroscopy and directly coupled HPLC-NMR-MS methods. The compound was dosed to three male Sprague-Dawley rats (50 mg kg(-1) i.p.) and urine collected over 0-8