Merck
217867
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
97%
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H3(CF3)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.02
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.522 (lit.)
sűrűség
1.675 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
Nc1cc(ccc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZDVFXUBTKPFSG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis and biochemical evaluation of series of inhibitors of hepatitis C virus (HCV) NS3 protease.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Robert Rönn et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(6), 2955-2967 (2008-01-16)
Inhibition of the hepatitis C virus (HCV) NS3 protease has emerged as an attractive approach to defeat the global hepatitis C epidemic. In this work, we present the synthesis and biochemical evaluation of HCV NS3 protease inhibitors comprising a non-natural