Merck
578169
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl methacrylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H12O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
solid
mp
62-64 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C14H12O2/c1-10(2)14(15)16-13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)9-13/h3-9H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXOYJPWMGYDJNW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Fluorescent monomer
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)