Merck
757187
Sigma-Aldrich
2,7-Dibromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H12Br2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
352.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
form
powder
mp
177-181 °C
SMILES string
CC1(C)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C15H12Br2/c1-15(2)13-7-9(16)3-5-11(13)12-6-4-10(17)8-14(12)15/h3-8H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LONBOJIXBFUBKQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
This material is a precursor to a number of organic semiconducting polymers for OPV as well as a variety of hole transport for OLED devices.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)