Merck
566217
Sigma-Aldrich
7-[4-(Trifluoromethyl)coumarin]acrylamide
98%
Szinonimák:
7-(Acryloylamino)-4-trifluoromethylcoumarin, N-(2-Oxo-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-7-yl)acrylamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H8F3NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
283.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
222-224 °C (dec.) (lit.)
λmax
342 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C=C)ccc12
InChI
1S/C13H8F3NO3/c1-2-11(18)17-7-3-4-8-9(13(14,15)16)6-12(19)20-10(8)5-7/h2-6H,1H2,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJZFVBAYCVHWRE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Fluorescent monomer
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)