Fontos dokumentumok
908673
Nile blue acrylamide
Szinonimák:
Fluoresent monomer, Nile blue
About This Item
Javasolt termékek
Forma
crystals
szín
dark blue to purple
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].[N+](=C1C=C2Oc3c(c4c(c(c3)NC(=O)C=C)cccc4)N=C2C=C1)(CC)CC
InChI
1S/C23H21N3O2.ClH/c1-4-22(27)24-19-14-21-23(17-10-8-7-9-16(17)19)25-18-12-11-15(13-20(18)28-21)26(5-2)6-3;/h4,7-14H,1,5-6H2,2-3H3;1H
Alkalmazás
Tárolás és stabilitás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)