Merck
577111
Sigma-Aldrich
9-Anthracenylmethyl acrylate
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H14O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
λmax
251 nm
SMILES string
C=CC(=O)OCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C18H14O2/c1-2-18(19)20-12-17-15-9-5-3-7-13(15)11-14-8-4-6-10-16(14)17/h2-11H,1,12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPLSGZRALKDNRS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Fluorescent monomer
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)