Fontos dokumentumok
187240
9-Anthracenemethanol
97%
Szinonimák:
9-(Hydroxymethyl)anthracene
Teszt
97%
oldhatóság
chloroform: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, light yellow to yellow
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-9,16H,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCJNNHDZTLRSGN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
9-Anthracenemethanol is a derivative of anthracene used in the Diels-Alder reactions.
Alkalmazás
- As a starting material to prepare 9-anthracenylmethyl-1-piperazinecarboxylate, which acts as a reagent in the determination of isocyanates using HPLC.
- In the Diels-Alder reaction with dimethylacetylene-dicarboxylate to yield lactone derivatives.
- As an initiator in the ring-opening polymerization of δ-valerolactone to yield poly(δ-valerolactone).
- As a starting material in the synthesis of polymer-supported anthracene, which acts as a dienophile scavenger in cycloaddition reactions.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)