Fontos dokumentumok
576832
Silver
nanopowder, <100 nm particle size, contains PVP as dispersant, 99.5% trace metals basis
Szinonimák:
Colloidal nano silver, Colloidal silver, Nanosilver
Teszt
99.5% trace metals basis
form
nanopowder
tartalmaz
PVP as dispersant
ellenállás
1.59 μΩ-cm, 20°C
külső felület
5.0 m2/g
részecskeméret
<100 nm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
sűrűség
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Silver nanopowder is extensively utilized in medicinal applications and medical devices. The increased surface area to volume ratio and heightened reactivity of nanosilver make it particularly valuable in modern biomedical applications, particularly in coatings of medical devices.
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.