Fontos dokumentumok
327077
Silver
flakes, 10 μm, ≥99.9% trace metals basis
Összes fotó(3)
About This Item
Lineáris képlet:
Ag
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.87
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141740
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
≥99.9% trace metals basis
Forma
flakes
ellenállás
1.59 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
10 μm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
sűrűség
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Silver flakes (Ag) are micro-sized flakes with a high aspect ratio. They can be used as conductive fillers that result in high conductive devices at low volumetric concentrations. Silver flakes are cost-efficient fillers compared with conventional nanowires and nanoparticles.
Alkalmazás
Ag flakes can be used in the synthesis of nanoparticles, which can be used for a variety of applications such as electronics, optoelectronics, and flexible electronics.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Enhancing the Performance of Stretchable Conductors for E-Textiles by Controlled Ink Permeation
Jin H, et al.
Advanced Materials, 29(21), 1605848-1605848 (2017)
Printable elastic conductors by in situ formation of silver nanoparticles from silver flakes
Matsuhisa N, et al.
Nature Materials, 16(8), 834-834 (2017)
Printable elastic conductors with a high conductivity for electronic textile applications
Matsuhisa N, et al.
Nature Communications, 6(8), 7461-7461 (2015)
Conductive and stretchable silver-polymer blend for electronic applications
Proceedings, 6(8), 812-816 (2016)
Sławomir Garboś et al.
Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny, 64(1), 31-36 (2013-06-26)
A water filtered by jug filter system (JFS) can be applied for the preparation of food products, as well as it can be directly consumed as drinking water. In the European Union, in both above-mentioned cases the quality of water