Fontos dokumentumok
484059
Silver
nanopowder, <150 nm particle size, 99% trace metals basis
Teszt
99% trace metals basis
form
nanopowder
ellenállás
1.59 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
<150 nm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
sűrűség
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.