Fontos dokumentumok
730815
Sigma-Aldrich
Silver, dispersion
nanoparticles, 60 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
About This Item
Lineáris képlet:
Ag
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.87
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
nanoparticles
Minőségi szint
tartalmaz
sodium citrate as stabilizer
koncentráció
0.02 mg/mL in aqueous buffer
törésmutató
n20/D 1.333
részecskeméret
60 nm (TEM)
sűrűség
0.9976 g/mL at 25 °C
fluoreszcencia
λem 431 nm FWHM 81 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rodrigo Rodrigues da Conceição et al.
Metabolic brain disease, 34(3), 705-713 (2019-02-01)
Silver nanoparticles (AgNPs) are clusters of silver atoms with diameters that range from 1 to 100 nm. Due to the various shapes and large surface areas, AgNPs have been employed in the food and textile industries and medical fields. Therefore, because
Cikkek
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.