Merck
576824
Sigma-Aldrich
Silver-copper alloy
nanopowder, <100 nm particle size
Szinonimák:
CuAg25
About This Item
Lineáris képlet:
CuAg25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
nanopowder
összetétel
Ag, ~97.5%
Cu, ~2.5%
részecskeméret
<100 nm
SMILES string
[Cu].[Ag]
InChI
1S/Ag.Cu
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEIHULKJZQTQKJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Organically coated to promote dispersion in organic solvents.
Jogi információk
Product of Engi-Mat Co.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 3
1 of 3