730793
Silver, dispersion
nanoparticles, 20 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
Szinonimák:
Colloidal silver
About This Item
Javasolt termékek
form
nanoparticles
Minőségi szint
tartalmaz
sodium citrate as stabilizer
koncentráció
0.02 mg/mL in aqueous buffer
törésmutató
n20/D 1.333
részecskeméret
20 nm (TEM)
sűrűség
0.986 g/mL at 25 °C
fluoreszcencia
λem 401 nm FWHM 66 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Surface-enhanced Raman analysis of sulfa drugs on colloidal silver dispersion.: This research explores the application of colloidal silver dispersion for the surface-enhanced Raman scattering (SERS) analysis of sulfa drugs. The study demonstrates the potential of silver nanoparticles in enhancing Raman signals, making it a valuable technique for detecting and analyzing pharmaceuticals at low concentrations (Sutherland et al., 1990).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.