Merck
GF63812741
Silver
powder, 2 max. part. size (micron), weight 25 g, purity 99.97+%
Szinonimák:
AG006030
About This Item
Lineáris képlet:
Ag
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.87
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141740
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
≥99.97%
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 638-127-41
ellenállás
1.59 μΩ-cm, 20°C
súly
25 g
maximum részecskeméret
2 (micron)
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
sűrűség
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)