Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
798738
Sigma-Aldrich
Silver nanoparticle ink
30 wt % dispersion in ethylene glycol
Szinonimák:
Ag ink, Conductive ink, Silver ink
About This Item
Lineáris képlet:
Ag
Molekulatömeg:
107.87
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
leírás
specific gravity 1.53 +/- 0.05 g/ml
Minőségi szint
Forma
suspension
koncentráció
30 wt % dispersion in ethylene glycol
ellenállás
≤20 μΩ-cm (after sintering at 200 °C, 2h)
≤45 μΩ-cm (after sintering at 120 °C, 2h)
≤7 μΩ-cm (after sintering at 240 °C, 4h)
részecskeméret
115 nm (d90 (by Brookhaven))
70 nm (d50 (by Brookhaven))
átlagos részecskeméret
180 nm
felületi feszültség
45 dyn/cm
viszkozitás
28 cP(25 °C, Brookfield) (Con Spindle 42)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Silver is a good conductor and resistant to oxidation. It is used in printed conductors and printable inks (based on silver nanoparticles). Other large scale applications of nanosilver include metallization of solar cells, thin film electronics, sensors, and catalysts.
Alkalmazás
The ink is suitable for digital printing such as Inkjet and Aerosol systems, Photovoltaic Cells Printed Electronics, FPD, RFID, PCB Decoration.
Jogi nyilatkozat
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Bang JH, et al.
Material Matters, 7(2) null
Cikkek
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.