Merck
574643
Sigma-Aldrich
4-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
4-Boronobenzoic acid 1-ethyl ester, 4-Carboethoxybenzeneboronic acid, Ethyl 4-boronobenzoate
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5OCOC6H4B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
193.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder or crystals
mp
135 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZLNFACCFYUFTLD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Oxidative hydroxylation for the preparation of phenols
  • Homolytic aromatic substitution
  • Cross-coupling with α-bromocarbonyl compounds
  • Suzuki-coupling reaction with quinoline carboxylates
  • Trifluoromethylation
  • Carbometalation of ynamides
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
You Zhou et al.
The Analyst, 143(15), 3628-3634 (2018-07-04)
1-Hydroxypyrene (1-HP) is a urinary metabolite of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and can function as a convenient biomarker for human intoxication of PAH carcinogens. The development of simple 1-HP sensors with high sensitivity and fast response is highly desirable. Herein