Merck
431958
Sigma-Aldrich
2-Formylphenylboronic acid
≥95.0%
Szinonimák:
2-(Dihydroxyboryl)benzaldehyde, 2-Boronobenzaldehyde, 2-Formylbenzeneboronic acid, o-Formylbenzeneboronic acid, o-Formylphenylboronic acid, NSC 157839
About This Item
Lineáris képlet:
HCOC6H4B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.94
Beilstein:
3030776
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
form
powder
mp
115-120 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H7BO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5,10-11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGUWACLYDSWXRZ-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)