Merck
574651
Sigma-Aldrich
3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
3-Carboethoxyphenylboronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5OCOC6H4B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
193.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
mp
135-139 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REHVCPNQQBDOJJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
  • Palladium-catalyzed arylation of aldehydes
  • Reductive cross coupling reactions
  • Preparation of β3-adrenergic receptor agonist
  • Transmetalation reactions
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)