Merck
M23004
Sigma-Aldrich
1-(4-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
technical grade, 90%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H16N2O · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
265.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].COc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O.2ClH/c1-14-11-4-2-10(3-5-11)13-8-6-12-7-9-13;;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MMXANKLJIHSIQH-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)