Merck
570214
Sigma-Aldrich
trans-2-Phenylvinylboronic acid pinacol ester
Szinonimák:
(E)-4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-phenylvinyl)-1,3,2-dioxaborolane, (E)-4,4,5,5-Tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-((E)-2-phenylethenyl)-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)styrene, trans-2-Styreneboronic acid pinacol ester
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH=CHBO2C2(CH3)4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
27-33 °C (lit.)
Minőségi szint
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
[H]\C(B1OC(C)(C)C(C)(C)O1)=C(\[H])c2ccccc2
InChI
1S/C14H19BO2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)11-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,1-4H3/b11-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARAINKADEARZLZ-ZHACJKMWSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Oxidative coupling reactions catalyzed by areneruthenium
  • Cycloaddition reactions
  • Preparation of allyl vinyl ethers via Cu-catalyzed coupling with alcohols
  • Preparation of 5-vinyl-3-pyridinecarbonitriles as PKCθ inhibitors
  • Diastereoselective addition to zincated hydrazones and stereospecific trapping of boron/zinc bimetallic intermediates by carbon electrophiles
  • Regioselective and stereoselective Pd-catalyzed chelate-controlled intermolecular oxidative Heck reactions
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)