Merck
702188
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1H-benzimidazole
97%
Szinonimák:
6-Bromo-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5BrN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
32151613
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
form
powder
mp
130-134 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1ccc2nc[nH]c2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)