Merck
80529
Supelco
2-Hydroxy-3-methylvaleric acid
mixture of diastereomers, analytical standard
Szinonimák:
2-Hydroxy-3-methylpentanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NB.21
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
90.0-105.0% (T)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(C(O)C(C)CC)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RILPIWOPNGRASR-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)