Merck
00010
Sigma-Aldrich
Abietic acid
technical, ~75% (GC)
Szinonimák:
7,13-abietadien-18-oic acid, Abietate, L-Abietic acid, Rosin acid, Sylvic acid, sylvic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H30O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
302.45
Beilstein:
2221451
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
eCl@ss:
32150233
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
~75% (GC)
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −85±10°, c = 1% in ethanol
mp
139-142 °C (lit.)
150-165 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
InChI
1S/C20H30O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h7,12-13,16-17H,5-6,8-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,17+,19+,20+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Géninformáció
human ... TNF(7124)
Alkalmazás
Abietic acid can be used as a precursor in the preparation of:       
  • Epoxy and petrochemical curing agents.
  •  Dehydroabietic acid derivatives as potential antitumor, antimycotic, and antiviral agents.
It can also be used as a starting material in the total synthesis of:
  • (−)-triptonide and (−)-triptolide as potent antitumor and immunosuppressant agents       
  • quinone (−)-12-deoxyroyleanone as antileishmanial agent       
  • abietic acid-derived catechol (methyl 11,12-dihydroxyabietate-8,11,13-trien-18-oate, MDTO) as a potential antioxidant agent
Egyéb megjegyzések
Starting material for natural product synthesis; Epoxidation with MCPBA
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of biobased epoxy and curing agents using rosin and the study of cure reactions.
Wang H, et al.
Green Chemistry, 10(11), 1190-1196 (2008)
S. Valverde et al.
Tetrahedron, 42, 573-573 (1986)
G. Buchbauer
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 116, 1345-1345 (1985)
Regioselective routes towards 14-hydroxyabietane diterpenes. A formal synthesis of immunosuppressant (−)-triptolide from (+)-abietic acid.
Alvarez-Manzaneda E, et al.
Tetrahedron, 63(45), 11204-11212 (2007)
Cytotoxic, immunomodulatory, antimycotic, and antiviral activities of semisynthetic 14-hydroxyabietane derivatives and triptoquinone C-4 epimers
Zapata B, et al.
MedChemComm, 4(9), 1239-1246 (2013)