Merck
549541
Sigma-Aldrich
Antimony tin oxide
nanopowder, <50 nm particle size, ≥99.5% trace metals basis
Szinonimák:
ATO
About This Item
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% trace metals basis
form
nanopowder
összetétel
antimony pentoxide, 7-11%
tin(IV) oxide, 89-93%
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: antimony
külső felület
47 m2/g
részecskeméret
<50 nm
SMILES string
O=[Sn]=O.O=[Sb]O[Sb]=O
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)