Fontos dokumentumok
637173
Antimony(III) oxide
nanopowder, <250 nm particle size (TEM), ≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Diantimony trioxide
Teszt
≥99.9% trace metals basis
form
nanopowder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: antimony
külső felület
15.6 m2/g , typical
részecskeméret
<250 nm (TEM)
bp
1550 °C (lit.)
mp
655 °C (lit.)
térfogatsúly
0.5‑0.6 g/mL
SMILES string
O=[Sb]O[Sb]=O
InChI
1S/3O.2Sb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ADCOVFLJGNWWNZ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?