Fontos dokumentumok
547190
Berbamine dihydrochloride
Szinonimák:
berbenine
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
optikai aktivitás
[α]20/D +116°, c = 1% in ethanol
mp
250-253 °C (lit.)
SMILES string
Cl.Cl.COc1cc2CCN(C)[C@H]3Cc4ccc(Oc5cc(C[C@H]6N(C)CCc7cc(OC)c(OC)c(Oc1cc23)c67)ccc5O)cc4
InChI
1S/C37H40N2O6.2ClH/c1-38-14-12-24-19-32(41-3)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-31-18-23(8-11-30(31)40)17-29-35-25(13-15-39(29)2)20-34(42-4)36(43-5)37(35)45-33;;/h6-11,18-21,28-29,40H,12-17H2,1-5H3;2*1H/t28-,29+;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USRXDYNDPPUBSG-KKXMJGKMSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Preparation of and anti-leukemia active berbamine derivatives
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)