Fontos dokumentumok
SMB00376
CDDO Methyl Ester
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Cyano-3,12-dioxo-oleana-1,9(11)-dien-28-oic acid methyl ester, Bardoxolone Methyl, CDDO-Me
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1(C)CC[C@]2(C(OC)=O)CC[C@@]([C@@]3([H])[C@]2([H])C1)(C)[C@]4(C)CC[C@@]5([H])C(C)(C)C(C(C#N)=C[C@]5(C)C4=CC3=O)=O
InChI
1S/C32H43NO4/c1-27(2)11-13-32(26(36)37-8)14-12-31(7)24(20(32)17-27)21(34)15-23-29(5)16-19(18-33)25(35)28(3,4)22(29)9-10-30(23,31)6/h15-16,20,22,24H,9-14,17H2,1-8H3/t20-,22-,24-,29-,30+,31+,32-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPTTVJLTNAWYAO-KPOXMGGZSA-N
Géninformáció
human ... IKBKB(3551) , KEAP1(9817) , NFE2L2(4780) , PPARG(5468)
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)