Merck
542318
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid, Mesitylene-2-boronic acid, NSC 157832
About This Item
Lineáris képlet:
C6H2(CH3)3B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.01
Beilstein:
2831927
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
mp
115-122 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(B(O)O)c(C)c1
InChI
1S/C9H13BO2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5,11-12H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Contains varying amounts of anhydride.
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Cross-coupling with α-bromocarbonyl compounds or 2,6-disubstituted bromoarenes
  • Suzuki-Miyaura coupling for synthesis of biphenyl arsine ligands
  • Addition reactions to naphthyridine N-oxides or β-aryloxyacrylates
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Ken T Ngo et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(7), 2604-2618 (2017-01-25)
Electrocatalytic reduction of CO