Fontos dokumentumok
540064
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol
97%, optical purity ee: 97% (GLC)
Szinonimák:
(S)-α-Glycerol chlorohydrin
Teszt
97%
optikai tisztaság
ee: 97% (GLC)
törésmutató
n20/D 1.480 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
sűrűség
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
hydroxyl
SMILES string
OC[C@H](O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SSZWWUDQMAHNAQ-GSVOUGTGSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?