Merck
537233
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorothiophenol
97%
Szinonimák:
2,4-Difluorobenzenethiol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4F2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.5235 (lit.)
bp
59 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(S)c(F)c1
InChI
1S/C6H4F2S/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BICHBFCGCJNCAT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
120.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)