Merck
536083
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenethiol
97%
Szinonimák:
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3)2C6H3SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
246.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.442 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
sűrűség
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(S)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6S/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3,15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KCAQWPZIMLLEAF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
150.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Suhailah S Al-Jameel et al.
World journal of microbiology & biotechnology, 34(4), 52-52 (2018-03-20)
Hay synthesis of a novel series of symmetrically tetra-substituted thiophenyl zinc(II)phthalocyanines (RS)4ZnPcs 4a-c was reported. Their novel 4-thiophenyl-phthalonitriles precursors 3(a-c) were synthesized from their substituted thiophenols 2(a-c). They were screened for their in-vitro antitumor activity on Human lung adenocarcinoma (A549)
Elzbieta Stepula et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(29), 32321-32327 (2020-06-24)
There is an urgent clinical need for multicolor imaging of single cancer cells (no ensemble averaging) for identifying heterogenous expression of predictive biomarkers. Specifically, the comprehensive characterization of single disseminated tumor cells (sDTCs) responsible for metastatic relapse is the key