Merck
534927
Sigma-Aldrich
(R)-Amino-(4-hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester hydrochloride
97%
Szinonimák:
D-p-Hydroxyphenylglycine methyl ester hydrochloride
Méret kiválasztása
5 G
53 500,00 Ft
53 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
53 500,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H11NO3 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
217.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
53 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
187-190 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@H](N)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c1-13-9(12)8(10)6-2-4-7(11)5-3-6;/h2-5,8,11H,10H2,1H3;1H/t8-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UYCKVJUNDXPDJH-DDWIOCJRSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)