Merck
533173
Sigma-Aldrich
MBHA Resin
200-400 mesh, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Szinonimák:
4-Methylbenzhydrylamine hydrochloride, polymer-bound, (α-Amino-α-p-xylyl hydrochloride)polystyrene crosslinked with divinylbenzene, MBHA resin, MBHA-polystyrene
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
keresztkötés
1 % cross-linked
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
a címkézés mértéke
0.5-1.0 mmol/g loading
részecskeméret
200-400 mesh
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)