M1773
4-Methylbenzhydrylamine resin hydrochloride
200-400 mesh
Szinonimák:
(α-Amino-α-p-xylyl hydrochloride)polystyrene crosslinked with divinylbenzene, Amino-(4-methylphenyl)methyl copolystyrene divinylbenzene, MBHA-polystyrene
About This Item
Javasolt termékek
a címkézés mértéke
~1 per g resin (based on picric acid assay and nitrogen determination)
Minőségi szint
matrix
1% Cross-linked polystyrene
részecskeméret
200-400 mesh
tárolási hőmérséklet
−20°C
WGK
WGK 3