Merck
83885
Sigma-Aldrich
Rink amide (aminomethyl)polystyrene
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
Szinonimák:
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetomido methyl resin, Fmoc Rink amide, Knorr Linker amide resin
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.22
form
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
a címkézés mértéke
~1.1 mmol/g loading
matrix
crosslinked with 1% DVB
részecskeméret
100-200 mesh
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
Alkalmazás
  • Solid support for Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS) of peptide amides.
  • This solid support contains a Rink amide linker attached to aminomethylpolystyrene resin.
  • Cleavage of peptides is achieved by adding 95% TFA.
Egyéb megjegyzések
Review
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tetrahedron, 53, 5643-5643 (1997)
P.H.H. Hermkens et al.
Tetrahedron, 52, 4527-4527 (1996)