Merck
13609
Sigma-Aldrich
Wang resin
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading
Szinonimák:
p-Alkoxy-benzyl alcohol polymer-bound, p-Alkoxybenzyl alcohol resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
a címkézés mértéke
1.1 mmol/g loading
Mátrix
crosslinked with 1% DVB
részecskeméret
100-200 mesh
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
alcohol
Általános leírás
Wang resin also known as p-Alkoxybenzyl alcohol resin, is commonly used as a solid support in the synthesis of peptides.
Alkalmazás
Wang resin is used as a solid support to obtain cyclotides via solid phase peptide synthesizing method.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and characterization of Kalata B2 cyclotide (GLPVCGETCFGGTCNTPGCSCTWPICTRD) on wang resin, as solid support
V Deepshikha
Open Journal of Medicinal Chemistry, 10, 46-55 (2020)