Fontos dokumentumok
8.55002
Sigma-Aldrich
Wang resin (100-200 mesh)
Novabiochem®
Szinonimák:
Wang resin (100-200 mesh), p-Benzyloxybenzyl alcohol resin (100-200 mesh), HMP resin (100-200 mesh)
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
13111023
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Forma
beads
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
alcohol
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Standard resin for the batch-wise synthesis of peptide acids by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Kapcsolódás
Replaces: 01-64-0014
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to light yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.50 - 1.30 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 5.2 ml/g
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in DMF): ≥ 5.2 ml/g
The polyer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 100 - 200 mesh
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Protocols
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.