Merck
524298
Sigma-Aldrich
Rink amide (aminomethyl)polystyrene
100-200 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
Szinonimák:
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetomido methyl resin, Fmoc Rink amide, Knorr Linker amide resin
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
keresztkötés
1 % cross-linked
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
a címkézés mértéke
0.4-0.6 mmol/g N loading
részecskeméret
100-200 mesh
funkcionális csoport
amine
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)